Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,1% (Trockenmasse) ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
31801.18 31801.30 31801.A1
31801.18EA 27.3 EUR InStock
31801.18 31801.30 31801.A1
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,1% (Trockenmasse) ACS
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Purity: 99.8-100.1% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH2 Formula Weight: 121.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.353 Melting Point: 171-172° Boiling Point: 219-220°/10mm Beilstein Reference: 741883 Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 171…172 °C
Dichte: 1.353
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=b84ca1743f9dfe50eb47c249460ab41a6772ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge