Titan(IV)bromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39592.09
39592.09EA 74 EUR InStock
39592.09
Titan(IV)bromid ≥98%
Titan(IV)bromid
Purity: 98% CAS No.: 7789-68-6 Molecular Formula: TiBr4 Formula Weight: 367.54 Physical Form: Crystalline Density: 2.6 Appearance: Orange Melting Point: 39° Boiling Point: 233° Solubility: Soluble in absolute alcohol. Decomposes in water Merck Reference: 14,9477 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011265
Formel: Br₄Ti
MW: 367.5 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Melting Pt: 39
Dichte: 2.6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011265
CAS-Nummer: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09617
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..