Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-tert-Butylbrenzcatechin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
8.01987.0005EA 29.5 EUR InStock
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
4-tert-Butylbrenzcatechin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbrenzcatechin


Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: 53
Dichte: 1.05 g/cm³ (60 °C)
Flash-Pt: 129
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 55 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Bulk Density 650 - 700 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (25 °C)
Flash Point 129 °C
Density 1.05 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 160 °C
Viscosity kinematic 100 mm2/s (57 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge