Pourpoint-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99118.230EA 292 EUR InStock
99118.230 99119.230 99120.230 99121.230
Pourpoint-Standards
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Pourpoint dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die in der Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten zur Bestimmung des Pourpoints nach ASTM D97, IP 15, ISO 3016 und äquivalenten internationalen Testmethoden eingesetzt werden.
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Manipulationssichere Verpackung
Zertifizierungen: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS. Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt.
Achtung! Bitte beachten: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Temperaturwert ist die nominelle Temperatur für den Pourpoint-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge