Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3',4'-Difluoracetophenon ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15832.06 A15832.14 A15832.22
A15832.06EA 20.8 EUR InStock
A15832.06 A15832.14 A15832.22
3',4'-Difluoracetophenon ≥98%
3',4'-Difluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 369-33-5 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4916 Odour: Characteristic Melting Point: 19-20° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 2206856 MDL No.: MFCD00009891


Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 19…20 °C
Dichte: 1.246
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge