3,3'-Thiodipropionsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 29.6 EUR InStock
A17220.30 A17220.0B
3,3'-Thiodipropionsäure ≥98%
3,3'-Thiodipropionsäure
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Formel: C₆H₁₀O₄S
MW: 178.21 g/mol
Siedepunkt: 347
Melting Pt: 127…134 °C
Dichte: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002781
CAS-Nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge