D(-)-Penicillamin 98%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
110575.0001
ABCR110575.0001EA 0 EUR InStock
ABCR110575.0001
D(-)-Penicillamin 98%
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.2 g/mol
Melting Pt: 202…204 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8
Merck Index: 14,7088
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge