D-Amygdalin hydrate 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
104730050
ACRO104730050EA 86.4 EUR InStock
ACRO104730050
D-Amygdalin hydrate 95%
D-Amygdalin hydrate
CAS No.: 29883-15-6
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O
MW: 457.44 g/mol (anhy)
Melting Pt: 223…226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006598
CAS-Nummer: 29883-15-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (4 % in water) Clear
HPLC ≥94 % (ELSD)
Specific optical rotation -36.5° to -40.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (on dry basis)
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..