Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3-chlorpropan 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 107 EUR InStock
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Brom-3-chlorpropan 99%
1-Brom-3-chlorpropan


Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 157.44 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1.59 g/cm³
Flash-Pt: 81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000998
CAS-Nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..