Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Bromthiophenol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

107460250 107461000 107460050
ACRO107460250EA 83.3 EUR InStock
ACRO107460250 ACRO107461000 ACRO107460050
4-Bromthiophenol 95%
4-Bromthiophenol


Formel: C₆H₅BrS
MW: 189.08 g/mol
Siedepunkt: 239
Melting Pt: 71…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004845
CAS-Nummer: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥94 %
Specific gravity (20/20 °C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..