Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrochinon 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

120910020 120915000 120910100
ACRO120910020EA 148 EUR InStock
ACRO120910020 ACRO120915000 ACRO120910100
Hydrochinon 99%
Hydrochinon


Formel: C₆H₄(OH)₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 285…287 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 170…174 °C
Flash-Pt: 165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002339
CAS-Nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04833
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge