Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxybenzylamin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

125780250 125781000 125785000
ACRO125780250EA 57.3 EUR InStock
ACRO125780250 ACRO125781000 ACRO125785000
4-Methoxybenzylamin 98%
4-Methoxybenzylamin


Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 236…237 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.05 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfide (S) ≤0.0002 %
Carbonate (CO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.00005 %
Sulfate (SO4) ≤0.0002 %
Barium (Ba) ≤0.00001 %
Bismuth (Bi) ≤0.00001 %
Cadmium (Cd) ≤0.000005 %
Calcium (Ca) ≤0.0001 %
Chromium (Cr) ≤0.000005 %
Cobalt (Co) ≤0.00001 %
Copper (Cu) ≤0.00001 %
Gallium (Ga) ≤0.000002 %
Indium (In) ≤0.000002 %
Iron (Fe) ≤0.00001 %
Lead (Pb) ≤0.000005 %
Lithium (Li) ≤0.000002 %
Magnesium (Mg) ≤0.00005 %
Manganese (Mn) ≤0.00001 %
Molybdenum (Mo) ≤0.00001 %
Nickel (Ni) ≤0.000005 %
Platinum (Pt) ≤0.00001 %
Potassium (K) ≤0.0001 %
Sodium (Na) ≤0.0001 %
Strontium (Sr) ≤0.0001 %
Thallium (Tl) ≤0.000005 %
Tin (Sn) ≤0.00001 %
Titanium (Ti) ≤0.00001 %
Zinc (Zn) ≤0.00001 %
Reducing substances ≤0.0005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge