Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylanthranilat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

126320500 126322500 126325000 126320025
ACRO126320500EA 22.1 EUR InStock
ACRO126320500 ACRO126322500 ACRO126325000 ACRO126320025
Methylanthranilat 99%
Methylanthranilat


Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 237
Melting Pt: 24
Dichte: 1.168 g/cm³
Flash-Pt: 104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007710
CAS-Nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge