Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4'-Nitroacetophenon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 30.4 EUR InStock
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetophenon 97%
4'-Nitroacetophenon


Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 76…80 °C
Flash-Pt: 149
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..