Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-p-kresol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 28.8 EUR InStock
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α,α,α-Trifluor-p-kresol 98%
α,α,α-Trifluor-p-kresol


Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 71.5…72 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 40…46 °C
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge