Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-N-methylanilin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

383200010 383200050
ACRO383200010EA 50.8 EUR InStock
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Brom-N-methylanilin 97%
4-Brom-N-methylanilin


Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C (7 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03030391
CAS-Nummer: 6911-87-1
UN: 2810
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge