Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 58.5 EUR InStock
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 99%
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)


Formel: C₉H₉NO₂
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014720
CAS-Nummer: 705-60-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge