Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniaklösung 28 - 30% in Wasser ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

423300025 423300250 423305000 423300100
ACRO423300025EA 79.7 EUR InStock
ACRO423300025 ACRO423300250 ACRO423305000 ACRO423300100
Ammoniaklösung 28 - 30% in Wasser ACS
Ammoniaklösung


Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution (Free from suspended matter or sediment)
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (as NH3)
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge