(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
428050010
ACRO428050010EA 140 EUR InStock
ACRO428050010
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Appearance: Colorless to yellow viscous liquid or solid
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334.42 g/mol
Melting Pt: 56…58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192244
CAS-Nummer: 150529-93-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +150° to +170° (20°C, 589 nm) (c=1%, ethanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge