(4-Methylphenylthio)aceton
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR26023-1G
APOSOR26023-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26023-1G
(4-Methylphenylthio)aceton
(4-Methylphenylthio)aceton
Formel: C₁₀H₁₂OS
MW: 180.27 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C/0.1mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052713
CAS-Nummer: 1200-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge