2-(3,5-Dichlorophenyl)propene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2733-1G
APOSOR2733-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR2733-1G
2-(3,5-Dichlorophenyl)propene 99%
2-(3,5-Dichlorophenyl)propene
Formel: C₉H₈Cl₂
MW: 187.07 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035987
CAS-Nummer: 68575-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge