(1S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR302739-1G
APOSOR302739-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR302739-1G
(1S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
(1S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198680
CAS-Nummer: 927679-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge