2-Methylpropane-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR310412-1G
APOSOR310412-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR310412-1G
2-Methylpropane-1,2-diol
2-Methylpropane-1,2-diol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.121 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Dichte: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00971926
CAS-Nummer: 558-43-0
EINECS: 209-198-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge