3,4-Dihydro-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR470441-5G
APOSOR470441-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470441-5G
3,4-Dihydro-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
3,4-Dihydro-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Formel: C₉H₉N₅
MW: 187.201 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02323005
CAS-Nummer: 78650-01-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge