Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR48263-1G OR48263-25G OR48263-5G
APOSOR48263-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR48263-1G APOSOR48263-25G APOSOR48263-5G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃O₃S
MW: 367.85 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17012695
CAS-Nummer: 330785-81-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge