Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbromfluoracetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC3164-100G PC3164-25G
APOSPC3164-100GEA 197 EUR InStock
APOSPC3164-100G APOSPC3164-25G
Ethylbromfluoracetat 98%
Ethylbromfluoracetat
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.


Formel: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184.99 g/mol
Siedepunkt: 154 °C
Dichte: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042095
CAS-Nummer: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge