3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23711759
CAS-Nummer: 1427431-58-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge