5-Fluorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
5-Fluorpicolinsäure 98%
5-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Melting Pt: 164…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114196
CAS-Nummer: 107504-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge