α,4-Dichlor-α-phenyltoluol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22778.14 B22778.22 B22778.36
B22778.14EA 34.3 EUR InStock
B22778.14 B22778.22 B22778.36
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol 97%
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
Purity: 98% CAS No.: 134-83-8 Molecular Formula: C13H10Cl2 Formula Weight: 237.13 Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 159-160°/2mm Beilstein Reference: 2050236 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000856
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂
MW: 237.13 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.239
Flash-Pt: 194 °C (381 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000856
CAS-Nummer: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge