Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD250967-25G BD250967-1G
BLDPBD250967-25GEA 122 EUR InStock
BLDPBD250967-25G BLDPBD250967-1G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C


Formel: C₁₆H₁₈ClN₃O₃S
MW: 367.85 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD17012695
CAS-Nummer: 330785-81-4
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge