Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbromfluoracetat

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


003215-10G 003215-50G 003215-100G
FLUO003215-10GEA 55.4 EUR InStock
FLUO003215-10G FLUO003215-50G FLUO003215-100G
Ethylbromfluoracetat
Ethylbromfluoracetat


Formel: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184.99 g/mol
Siedepunkt: 154
Dichte: 1.55866 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042095
CAS-Nummer: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge