Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dichlor-6-methylpyridin 97+%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64248.03 H64248.06
H64248.03EA 83.9 EUR InStock
H64248.03 H64248.06
2,4-Dichlor-6-methylpyridin 97+%
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Purity: 97+% CAS No.: 42779-56-6 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 205-206° Beilstein Reference: 111084 MDL No.: MFCD08669834


Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.01 g/mol
Siedepunkt: 205…206 °C
MDL Number: MFCD08669834
CAS-Nummer: 42779-56-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..