Methylorange 0,05% in wässriger Lösung pH-Indikator
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14832
HACH14832EA 16.6 EUR InStock
HACH14832
Methylorange 0,05% in wässriger Lösung pH-Indikator
Methylorange
pH Indicator for acidity titrations
0.50 g/L, APHA formulation. Color change pink (pH 3.2) to yellow (pH 4.4).
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Siedepunkt: 90
Flash-Pt: 38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..