Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl trans-2-hexenoate 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L08030.09 L08030.18
L08030.09EA 53.4 EUR InStock
L08030.09 L08030.18
Methyl trans-2-hexenoate 98%
Methyl trans-2-hexenoate
Purity: 98% CAS No.: 13894-63-8 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4345 Odour: Fruit-like Boiling Point: 57-58°/13mm Beilstein Reference: 1700768 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048798


Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C (13 mmHg)
Dichte: 0.915
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048798
CAS-Nummer: 13894-63-8
EINECS: 237-663-2
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge