Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenkopfkassetten
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFLX07519-70EA 154 EUR InStock
MFLX07519-70 MFLX07519-75 MFLX07519-80 MFLX07519-85
Masterflex® L/S® Mehrkanal-Pumpenkopfkassetten
Pumpen Peristaltikpumpen
Verwenden Sie L/S® Mehrkanal-Kassettenpumpenköpfe für synchrones Mehrkanalpumpen.
  • Beim Einsatz von Schläuchen der Größe L/S® 17 in L/S®-Kassettenpumpenköpfen sollten ausschließlich Silikon- und C-Flex®-Schlauchformulierungen verwendet werden.
Die Kassetten zeichnen sich durch präzise Flussraten und einstellbare Schlauchhalter aus, die den Schlauch in seiner Position halten — Stellen Sie die Schlauchhalterungen für große Kassetten auf Ihre Schlauchgröße ein und schon können Sie mit dem Pumpen beginnen. Bei kleinen Kassetten ist die optimale Rückhaltung voreingestellt — Sie müssen lediglich den Schlauch anbringen und die Pumpe starten.
Die Kassetten sind aus Polycarbonat und glasfaserverstärktem Nylon gefertigt. Kombinieren Sie kleine und große Kassetten bei Pumpenköpfen, die für beide Größen geeignet sind; zwei kleine Kassetten nehmen genauso viel Platz ein wie eine große Kassette.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge