Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M30571720
MOLEM30571720EA 0 EUR InStock
MOLEM30571720
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
MDL Number: MFCD00017202
CAS-Nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge