Safety weighing cabinets, SWC series
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SWC1200 SWC900T SWC900NF SWC1200NF SWC900TNF SWC1200TNF
SARBSWC1200EA 22430 EUR InStock
SARBSWC1200 SARBSWC900T SARBSWC900NF SARBSWC1200NF SARBSWC900TNF SARBSWC1200TNF
Safety weighing cabinets, SWC series
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Abzugsschränke
These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds.
  • Maximum personnel protection
  • Reliable weighing results
It creates a contained area around the laboratory balance which prevents any air or finely powdered particulates from escaping into the operating personnel's work area.
They are available in four different dimensions for special applications, such as using a second laboratory balance in the cabinet or for unusually high structures.
The constant inlet air velocity and specialMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..