Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

132098-100G 132098-18KG 132098-1KG 132098-500G 132098-2KG
SIAL132098-100GEA 22.4 EUR InStock
SIAL132098-100G SIAL132098-18KG SIAL132098-1KG SIAL132098-500G SIAL132098-2KG
Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren, Sigma-Aldrich®
Triethylentetramin


Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
MDL Number: MFCD00008169
CAS-Nummer: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge