Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

151785-10G 151785-25G 151785-50G 151785-5G
SIAL151785-10GEA 112 EUR InStock
SIAL151785-10G SIAL151785-25G SIAL151785-50G SIAL151785-5G
Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Essigsäure-[D4]


Formel: D₃CCOOD
MW: 64.02 g/mol
Siedepunkt: 115.5
Melting Pt: 16
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 39
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051051
CAS-Nummer: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..