4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H20806-100G H20806-10G H20806-25G
SIALH20806-100GEA 149 EUR InStock
SIALH20806-100G SIALH20806-10G SIALH20806-25G
4-Hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 252
Melting Pt: 115…118 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004658
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..