Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T30201-100G T30201-3KG
SIALT30201-100GEA 77.6 EUR InStock
SIALT30201-100G SIALT30201-3KG
3,3'-Thiodipropionsäure, Sigma-Aldrich®
3,3'-Thiodipropionsäure


Formel: C₆H₁₀O₄S
MW: 178.21 g/mol
Siedepunkt: 347
Melting Pt: 128…131 °C
Dichte: 1.496 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002781
CAS-Nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge