3-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016228-1G 016228-5G
FLUO016228-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016228-1G FLUO016228-5G
3-Brom-2-fluorpyridin
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
MDL Number: MFCD04112496
CAS-Nummer: 36178-05-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge