trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2529-1G PN-2529-250M
COBBPN-2529-1GEA 595 EUR InStock
COBBPN-2529-1G COBBPN-2529-250M
trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester
trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₅BO₄
MW: 268.16 g/mol
MDL Number: MFCD03788736
CAS-Nummer: 642066-70-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge