Lithiumdiisopropylamid 2 M in THF/ n-Heptan/ Ethylbenzol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
268831000 268838000
268831000.EA 67.7 EUR InStock
268831000. 268838000.
Lithiumdiisopropylamid 2 M in THF/ n-Heptan/ Ethylbenzol, AcroSeal®
Lithiumdiisopropylamide
Formel: C₆H₁₄LiN
MW: 107.13 g/mol
Siedepunkt: 60…136 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064449
CAS-Nummer: 4111-54-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark yellow to orange to dark red-brown Solution
Additional info Remark: keep soln. at < 10°C at which it is stable
Titration with HClO4 24.6 to 30.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge