1,12-Dibromdodecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
174866-25G 174866-5G
SIAL174866-25GEA 76.5 EUR InStock
SIAL174866-25G SIAL174866-5G
1,12-Dibromdodecan, Sigma-Aldrich®
1,12-Dibromdodecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328.13 g/mol
Siedepunkt: 363
Melting Pt: 37…38 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000226
CAS-Nummer: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge