Cäsiumacetat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43095.30 43095.18
43095.30EA 249 EUR InStock
43095.30 43095.18
Cäsiumacetat ≥99% (Metall-Basis)
Cäsiumacetat
Purity: 99% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Crystalline Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formel: H₃CCOOCs
MW: 191.95 g/mol
Melting Pt: 194
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013056
CAS-Nummer: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge