2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003582-25G 003582-100G
FLUO003582-25GEA 79.2 EUR InStock
FLUO003582-25G FLUO003582-100G
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Melting Pt: 39
MDL Number: MFCD00007429
CAS-Nummer: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge