o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9029-100G P9029-50G
SIALP9029-100GEA 107 EUR InStock
SIALP9029-100G SIALP9029-50G
o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 257
Melting Pt: 103
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007721
CAS-Nummer: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07438
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge