Aluminiumnitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
241903-250G 241903-50G
SIAL241903-250GEA 371 EUR InStock
SIAL241903-250G SIAL241903-50G
Aluminiumnitrid, Sigma-Aldrich®
Aluminium nitride
Formel: AlN
MW: 40.99 g/mol
Siedepunkt: 2517
Melting Pt: 1900…2200 °C
Dichte: 3.257…3.267 g/cm³ (160 °C)
MDL Number: MFCD00003429
CAS-Nummer: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge