Acetylthiocholiniodid
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10570.01 10570.02 10570.03
SERA10570.01EA 42.3 EUR InStock
SERA10570.01 SERA10570.02 SERA10570.03
Acetylthiocholiniodid
Acetylthiocholiniodid
Formel: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Melting Pt: 204
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011819
CAS-Nummer: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge